3-Mercaptopropionate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20718.14 B20718.22 B20718.36
B20718.14EA 34.5 EUR InStock
B20718.14 B20718.22 B20718.36
3-Mercaptopropionate de méthyle ≥98%
3-Mercaptopropionate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 2935-90-2 Molecular Formula: HSCH2CH2CO2CH3 Formula Weight: 120.17 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4640 Boiling Point: 164° Beilstein Reference: 1742952 UN No.: 1228 MDL No.: MFCD00004895
Formule: C₄H₈O₂S
Point d'ébullition: 164 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1.085
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004895
Numéro CAS: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
ONU: 1228
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité