Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
A16049.AK A16049.AU A16049.0J
A16049.AKEA 49 EUR InStock
A16049.AK A16049.AU A16049.0J
Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate 95%
Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate
Purity: 95% CAS No.: 122-62-3 Molecular Formula: C26H50O4 Formula Weight: 426.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 211-213°/1mm Merck Reference: 14,1251 MDL No.: MFCD00009497
Formule: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426,68 g/mol
Point d'ébullition: 211…213 °C (1 mmHg)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0.914
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009497
Numéro CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 14,1251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité