Sébaçate de dibutyle 93%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
406650010 406652500 406650025
ACRO406650010EA 157 EUR InStock
ACRO406650010 ACRO406652500 ACRO406650025
Sébaçate de dibutyle 93%
Sébaçate de dibutyle
Formule: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027218
Numéro CAS: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité