Malonate de diéthyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
114450025.EA 132 EUR InStock
114450025. 114455000. 114450250. 114450100. 114450010.
Malonate de diéthyle 99+%
Malonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,055 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009195
Numéro CAS: 105-53-3
Merck Index: 13,03856
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité