Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Malonate de diéthyle

Fournisseur: MP Biomedicals

ICNA0520600880EA 39 EUR InStock
ICNA0520600880
Malonate de diéthyle
Malonate de diéthyle


Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00009195
Numéro CAS: 105-53-3
Merck Index: 13,03856
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité