Malonate de diéthyle ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00898.2500EA 110 EUR InStock
8.00898.2500 8.00898.0500 8.00898.9999 8.00898.1000 8.00898.0100
Malonate de diéthyle ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Malonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00009195
Numéro CAS: 105-53-3
Merck Index: 13,03856
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.053 - 1.057
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité