Malonate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14731500EA 85.6 EUR InStock
EHERC14731500
Malonate de diméthyle
Malonate de diméthyle
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008460
Numéro CAS: 108-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité