L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Succinate de diméthyle 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
A12565.0B A12565.22 A12565.30
A12565.0BEA 121 EUR InStock
A12565.0B A12565.22 A12565.30
Succinate de diméthyle 98
Succinate de diméthyle
Purity: 98+% CAS No.: 106-65-0 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4190 Melting Point: 18-19° Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 956776 Merck Reference: 14,8869 MDL No.: MFCD00008466
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1.119
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008466
Numéro CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité