Succinate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16985500EA 74.4 EUR InStock
EHERC16985500
Succinate de diméthyle
Succinate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 106-65-0
Merck Index: 12,09038
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité