L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Succinate de diméthyle 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
S0104-25G S0104-500G
TCIAS0104-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0104-25G TCIAS0104-500G
Succinate de diméthyle 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Succinate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008466
Numéro CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60102bb8d52e3917d317c6f3a1c7846f9ab29850&vid=60102bb8d52e3917d317c6f3a1c7846f9ab29850&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité