Glutarate de diméthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24359.14 B24359.22
B24359.14EA 24.4 EUR InStock
B24359.14 B24359.22
Glutarate de diméthyle ≥98%
Glutarate de diméthyle
Purity: 98% CAS No.: 1119-40-0 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -37° Boiling Point: 213-215° Beilstein Reference: 1771444 Merck Reference: 14,4473 MDL No.: MFCD00008468
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 213…215 °C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.087
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008468
Numéro CAS: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 14,4473
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité