Glutarate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14034900EA 74.4 EUR InStock
EHERC14034900
Glutarate de diméthyle
Glutarate de diméthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008468
Numéro CAS: 1119-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité