Adipate de diéthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
407171000 407175000
ACRO407171000EA 28 EUR InStock
ACRO407171000 ACRO407175000
Adipate de diéthyle 99%
Adipate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (15 mmHg)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009215
Numéro CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité