Adipate de diéthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11476.22 A11476.36
A11476.22EA 30.9 EUR InStock
A11476.22 A11476.36
Adipate de diéthyle ≥99%
Adipate de diéthyle
Purity: 99% CAS No.: 141-28-6 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4275 Melting Point: -20° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 1780035 Merck Reference: 14,162 MDL No.: MFCD00009215
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Point d'ébullition: 250…252 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.008
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009215
Numéro CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 14,162
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité