Adipate de diméthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
B21174.0B B21174.18 B21174.30
B21174.0BEA 89.9 EUR InStock
B21174.0B B21174.18 B21174.30
Adipate de diméthyle ≥99%
Adipate de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 627-93-0 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)4CO2CH3 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4280 Melting Point: 8° Boiling Point: 109-110°/14mm Beilstein Reference: 1707443 Merck Reference: 14,162 MDL No.: MFCD00008469
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.063
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008469
Numéro CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Merck Index: 14,162
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité