Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Adipate de diméthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC10046200EA 80 EUR InStock
EHERC10046200
Adipate de diméthyle
Adipate de diméthyle


Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: ∼229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10,3 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00008469
Numéro CAS: 627-93-0
Merck Index: 13,00163
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité