Oxalate de diéthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Oxalic acid diethyl ester
A14498.0C A14498.0E A14498.36
A14498.0CEA 315 EUR InStock
A14498.0C A14498.0E A14498.36
Oxalate de diéthyle ≥99%
Oxalate de diéthyle
Purity: 99% CAS No.: 95-92-1 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4100 Melting Point: -41° Boiling Point: 184-186° Beilstein Reference: 606350 Merck Reference: 14,3125 UN No.: 2525 MDL No.: MFCD00009119
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.077
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009119
Numéro CAS: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
ONU: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3125
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité