Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyl oxalacetate, Oxalacetic acid diethyl ester
O0073-25G O0073-5G
TCIAO0073-25GEA 341 EUR InStock
TCIAO0073-25G TCIAO0073-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate ≥95.0% (par GC)
Diethyl 2-oxobutanedioate
Formule: C₈H₁₂O₅
MW: 188,18 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00059229
Numéro CAS: 108-56-5
EINECS: 203-594-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03836
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71a99555643c7dec48ac83b147587bb4df3b1a5&vid=d71a99555643c7dec48ac83b147587bb4df3b1a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité