Tributyle citrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
A10266.0B A10266.30
A10266.0BEA 136 EUR InStock
A10266.0B A10266.30
Tributyle citrate ≥99%
Tributyle citrate
Purity: 99% CAS No.: 77-94-1 Molecular Formula: C18H32O7 Formula Weight: 360.45 Flash Point: 157°(315°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Weak Melting Point: -20° Boiling Point: 325° Beilstein Reference: 1806072 Merck Reference: 14,1564 MDL No.: MFCD00027217
Formule: C₁₈H₃₂O₇
MW: 360,45 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.040
Point d'éclair: 157 °C (315 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027217
Numéro CAS: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 14,1564
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité