Triéthyle citrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
375062500 375060010 375060025
ACRO375062500EA 26.4 EUR InStock
ACRO375062500 ACRO375060010 ACRO375060025
Triéthyle citrate 99%
Triéthyle citrate
Formule: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1.136 g/cm³
Point d'éclair: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009201
Numéro CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité