Triéthyle citrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Citrate de triéthyle
L12639.30EA 34.4 EUR InStock
L12639.30
Triéthyle citrate ≥99%
Triéthyle citrate
Formule: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C (1 mmHg)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,137
Point d'éclair: 176 °C (348 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009201
Numéro CAS: 77-93-0
Merck Index: 14,2326
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité