Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 2-naphtyle

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acétate de β-naphtyle

MOLEM35023409EA 0 EUR InStock
MOLEM35023409
Acétate de 2-naphtyle
Acétate de 2-naphtyle


Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 1,1108 g/cm³ (70 °C)
Numéro MDL: MFCD00004060
Numéro CAS: 1523-11-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité