Chlorure d'octanoyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03526.APEA 85.1 EUR InStock
L03526.AP L03526.AE
Chlorure d'octanoyle ≥99%
Chlorure d'octanoyle
Formule: C₈H₁₅ClO
MW: 162,66 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,942
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Numéro MDL: MFCD00000766
Numéro CAS: 111-64-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité