Dichlorure de sébacoyle 92%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sebacoyl chloride
294902500 294905000 294900500
ACRO294902500EA 186 EUR InStock
ACRO294902500 ACRO294905000 ACRO294900500
Dichlorure de sébacoyle 92%, grade Technique
Dichlorure de sébacoyle
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
MW: 239,14 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (75 mmHg)
Point de fusion: –2.5 °C
Densité: 1.121 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000770
Numéro CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to golden to brown Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Titration RCOCl ≥90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité