Acide behénique
Fournisseur: Cayman Chemical
9000338-500 9000338-1 9000338-5
CAYM9000338-500EA 36.2 EUR InStock
CAYM9000338-500 CAYM9000338-1 CAYM9000338-5
Acide behénique
Acide behénique
Formule: C₂₂H₄₄O₂
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80 °C
Densité: 0.8221 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002807
Numéro CAS: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 13,01024
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité