Acide behénique ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1248-25G B1248-5G
TCIAB1248-25GEA 102 EUR InStock
TCIAB1248-25G TCIAB1248-5G
Acide behénique ≥95.0% (par GC)
Acide behénique
Formule: C₂₂H₄₄O₂
Point d'ébullition: 306°C
Point de fusion: 80 °C
Densité: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002807
Numéro CAS: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 14,01023
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8189eef0d684b7933dd96f3144cf210e4923bd8&vid=00f96c11ebe178bc43709daf5174d2e6ad682ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité