Acide formique ≥96% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
695076-100ML 695076-2.5L 695076-500ML
695076-100MLEA 33.8 EUR InStock
695076-100ML 695076-2.5L 695076-500ML
Acide formique ≥96% ACS, Fluka™
Acide formique
Formule: HCO₂H
Point d'ébullition: 100.4 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.22 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 49.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 44.8 mmHg ( 20 °C)
Assay (alkalimetric) Min. 96 %
Identity (IR) complying
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Sulfite (SO₃) complying
Acetic acid (CH₃COOH) Max. 0.4 %
APHA Max. 15
Appearance complying
Solution 1 mL + 3 mL (H₂O) complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité