Butyrate de sodium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11079.06 A11079.22 A11079.36
A11079.06EA 31.4 EUR InStock
A11079.06 A11079.22 A11079.36
Butyrate de sodium ≥98%
Butyrate de sodium
Purity: 98+% CAS No.: 156-54-7 Molecular Formula: C4H7NaO2 Formula Weight: 110.09 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3629439 MDL No.: MFCD00002816
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase
Formule: C₄H₇NaO₂
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.324 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002816
Numéro CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité