Acétate de cesium ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
12929.14EA 80.6 EUR InStock
12929.14 12929.22
Acétate de cesium ≥99.9% (base métaux)
Acétate de cesium
Formule: H₃CCOOCs
MW: 191,95 g/mol
Point de fusion: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013056
Numéro CAS: 3396-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité