Acétate de cesium ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
44434.14 44434.22
44434.14EA 123 EUR InStock
44434.14 44434.22
Acétate de cesium ≥99.998% (base métaux)
Acétate de cesium
Purity: 99.998% CAS No.: 3396-11-0 Molecular Formula: CsOOCCH3 Formula Weight: 191.95 Physical Form: Lump/Powder Odour: Weak MDL No.: MFCD00013056
Formule: H₃CCOOCs
Point de fusion: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013056
Numéro CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité