Potassium acétate
Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Acétate de potassium
LOHM107021.9025EA 0 EUR InStock
LOHM107021.9025
Potassium acétate
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
Merck Index: 12,07764
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité