L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium acétate ≥99.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Acetic acid potassium salt
236497-100G 236497-500G 236497-2.5KG 236497-25KG
236497-100GEA 50.9 EUR InStock
236497-100G 236497-500G 236497-2.5KG HONC236497-25KG
Potassium acétate ≥99.0% ACS, Fluka™
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (titration with Perchloric acid) Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 6.5 - 9.0
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.03 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
IR spectrum complying
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité