Sodium acétate, anhydre 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acetic acid sodium salt
220890010 220892500 220890050
ACRO220890010EA 97.3 EUR InStock
ACRO220890010 ACRO220892500 ACRO220890050
Sodium acétate, anhydre 99+% pour analyses
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Point d'ébullition: 881,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 7.5 to 9.2 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité