L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium acétate, anhydrous 99+% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid sodium salt
327290025 327292500
ACRO327290025EA 199 EUR InStock
ACRO327290025 ACRO327292500
Sodium acétate, anhydrous 99+% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Point d'ébullition: 881.4
Point de fusion: 324 °C
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C)
UV (0.1 M in water)
pH 7 to 9.2 (5 % in water)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité