Sodium acétate, anhydre 99.0-101.0% USP, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Acétate de sodium
3473-05EA 475.3 EUR InStock
3473-K3 3473-K4 3473-K5 3473-QM 3473-SA 3473-05 3473-K1 3473-R 3473-K2
Sodium acétate, anhydre 99.0-101.0% USP, FCC, J.T.Baker®
Sodium acétate
Attention: For Manufacturing, processing or repackaging.
Formule: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Point d'ébullition: 881,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
Meets U.S.P Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
Bulk Food Chemical
USP - Assay (CH₃COONa) (dried basis) 99.0 - 101.0 %
USP - Calcium and Magnesium Passes Test
USP - Chloride (Cl) ≤0.035 %
USP - Identification Passes Test
USP - Insoluble Matter ≤0.05 %
USP - Loss on Drying at 120°C ≤1.0 %
USP - pH of 3% Solution at 25°C 7.5 - 9.2
USP - Potassium Compounds Passes Test
USP - Residual Acetic Acid, For Information Only
USP - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
FCC - Assay (CH₃COONa) (dried basis) 99.0 - 101.0 %
FCC - Alkalinity ≤0.2 %
FCC - Identification Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg
FCC - Loss on Drying at 120°C ≤1.0 %
FCC - Potassium Compounds Passes Test
The Class 3 solvent, acetic acid, is used to produce this product.
Residual concentration is controlled to <0.5%.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité