Formiate de potassium 96% pract.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
418221000 418220050 418225000
ACRO418221000EA 25 EUR InStock
ACRO418221000 ACRO418220050 ACRO418225000
Formiate de potassium 96% pract.
Formiate de potassium
Formule: CHKO₂
Point de fusion: 165…168 °C
Densité: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013100
Numéro CAS: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 12,07795
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité