Formiate de potassium, (max. 2% H₂O) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14551.30 A14551.0B A14551.0I
A14551.30EA 37.3 EUR InStock
A14551.30 A14551.0B A14551.0I
Formiate de potassium, (max. 2% H₂O) 99%
Formiate de potassium
Purity: 99% CAS No.: 590-29-4 Molecular Formula: HCO2K Formula Weight: 84.12 Melting Point: 165-168° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3623272 Merck Reference: 14,7633 MDL No.: MFCD00013100
Formule: CHKO₂
MW: 84,12 g/mol
Point de fusion: 165…168 °C
Densité: 1.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013100
Numéro CAS: 590-29-4
EINECS: 209-677-9
Merck Index: 14,7633
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité