Sodium formiate ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
36424.36 36424.A3
36424.36EA 72.8 EUR InStock
36424.36 36424.A3
Sodium formiate ≥99.0% ACS
Sodium formiate
Purity: 99.0% min CAS No.: 141-53-7 Molecular Formula: HCO2Na Formula Weight: 68.01 Physical Form: Crystalline Density: 1.92 Melting Point: 259-262° Solubility: Soluble in water, glycerol. Slightly soluble in alcohol Beilstein Reference: 3595134 Merck Reference: 14,8621 MDL No.: MFCD00013101
Reducing agent, buffering agent, complexing agent, Noble metal precipitant
Formule: HCO₂Na
Point de fusion: 259…262 °C
Densité: 1.92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
ATTEINDRE: 01-2119486468-21
Merck Index: 14,8621
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité