Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium formiate

Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Sodium formiate

LOHM492672.9050EA 0 EUR InStock
LOHM492672.9050
Sodium formiate
Sodium formiate


Formule: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
Point de fusion: 257,31 °C
Densité: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
Merck Index: 13,08694
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité