Sodium stéarate
Fournisseur: Thermo Scientific
39648.A1 39648.A7 39648.30
39648.A1EA 93.7 EUR InStock
39648.A1 39648.A7 39648.30
Sodium stéarate
Sodium stéarate
CAS No.: 822-16-2 Molecular Formula: NaCO2(CH2)16CH3 Formula Weight: 306.46 Physical Form: Powder Odour: Weak Solubility: Slowly soluble in cold water. Solubility increases with temperature MDL No.: MFCD00036404
Formule: C₁₈H₃₅NaO₂
Point de fusion: 288 °C
Densité: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036404
Numéro CAS: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Merck Index: 14,8678
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité