Octanoate de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
334601000 334605000 334600025
ACRO334601000EA 55.7 EUR InStock
ACRO334601000 ACRO334605000 ACRO334600025
Octanoate de sodium 98%
Octanoate de sodium
Formule: C₈H₁₅NaO₂
MW: 166,2 g/mol
Point de fusion: >225 °C
Densité: Min, 0.9949 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058511
Numéro CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité