Octanoate de sodium 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13451.22 A13451.36
A13451.22EA 59.2 EUR InStock
A13451.22 A13451.36
Octanoate de sodium 96%
Octanoate de sodium
Purity: 96% CAS No.: 1984-06-1 Molecular Formula: CH3(CH2)6CO2Na Formula Weight: 166.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3597723
Formule: C₈H₁₅NaO₂
Point de fusion: >300 °C
Densité: >0.9949 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058511
Numéro CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité