Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propionate de sodium

Fournisseur: LOHMANN

LOHM312234.9025EA 0 EUR InStock
LOHM312234.9025
Propionate de sodium
Propionate de sodium


Formule: C₃H₅NaO₂
MW: 96,06 g/mol
Point de fusion: 288,76 °C
Point d'éclair: 157 °C
Numéro MDL: MFCD00002759
Numéro CAS: 137-40-6
Merck Index: 12,08816
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité