Parteck® LUB CST (Calcium stearate), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC qualité végétale, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.00664.0250EA 0 EUR InStock
1.00664.0250 1.00664.9020
Parteck® LUB CST (Calcium stearate), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC qualité végétale, SAFC®
Calcium stéarate
Formule: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607,03 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Densité: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036390
Numéro CAS: 1592-23-0
Merck Index: 12,01750
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/69/2302569.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité