Magnésium stéarate (3,8 - 5,0% Mg)
Fournisseur: Thermo Scientific
240760010 240760250 240760050
ACRO240760010EA 45.9 EUR InStock
ACRO240760010 ACRO240760250 ACRO240760050
Magnésium stéarate (3,8 - 5,0% Mg)
Magnésium stéarate
Formule: C₃₆H₇₀MgO₄
Numéro MDL: MFCD00036391
Numéro CAS: 557-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 3.8 to 5.0 % (Mg) On dried substance
Loss on drying ≤6 % (1 g, 105°C)
GC ≥90.0 % rel. content of stearic and palmitic acid
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 %
Cadmium (Cd) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité