Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium stéarate

Fournisseur: LOHMANN

LOHM515037000EA 0 EUR InStock
LOHM515037000
Magnésium stéarate
Magnésium stéarate


Formule: C₃₆H₇₀MgO₄
MW: 591,25 g/mol
Point de fusion: 130…140 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036391
Numéro CAS: 557-04-0
Merck Index: 13,05714
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité