Ammonium acétate
Fournisseur: Roth Carl
ROTHT872.3EA 93.9 EUR InStock
ROTHT872.3 ROTHT872.2 ROTHT872.5 ROTHT872.1
Ammonium acétate
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 136 °C
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
Merck Index: 13,00495
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité