Ammonium acétate ≥99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Honeywell Chemicals
431311-50GEA 136 EUR InStock
431311-50G 431311-250G
Ammonium acétate ≥99.99% (sur base traces de métaux)
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Point de fusion: 113 °C
Densité: 1,170 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
Merck Index: 13,00495
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Assay Min. 97.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.7 - 7.3
Sulfated ash Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité