N-Lauroylsarcosinate de sodium
Fournisseur: Molekula
MOLEM88778120EA 0 EUR InStock
MOLEM88778120
N-Lauroylsarcosinate de sodium
N-Lauroylsarcosinate de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
MW: 293,38 g/mol
Point de fusion: 45…47 °C
Point d'éclair: >150 °C
Numéro MDL: MFCD00042728
Numéro CAS: 137-16-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/52/2355252.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité