Cuivre (II) acétate, anhydre 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diacétate de cuivre
ACRO405370010EA 967 EUR InStock
ACRO405370010 ACRO405372500 ACRO405370500
Cuivre (II) acétate, anhydre 99%, pur
Cuivre (II) acétate
Formule: CuCH₃CO₂
MW: 181,64 g/mol
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008690
Numéro CAS: 142-71-2
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02690
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité